71360
Sodium carbonate decahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Sal soda, Soda
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?