Documentos Principais
260983
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
(H2NCH2CH2NH2)3CoCl3·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
381.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
pf
275 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.Co.2H2O/c3*3-1-2-4;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;;2*1H2/q;;;;;;+3;;/p-3
chave InChI
ALLUKJGRPOLBEF-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zari Hooshyar et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 30(5), 538-548 (2014-10-15)
Diamine-sarcophagine (DiAmsar) binding to human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA) was investigated under simulative physiological conditions. Fluorescence spectra in combination with Fourier transform infrared (FT-IR), UV-visible (UV-vis) spectroscopy, cyclic voltammetry (CV), and molecular docking method were used