Documentos Principais
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
Sinônimo(s):
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
61.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
200-876-6
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
36.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
potência
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.3-63.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
p.e.
101.2 °C/1013 hPa
pf
-29 °C
temperatura de transição
flash point 35.6 °C
solubilidade
105 g/L
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
grupo funcional
nitro
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)