Documentos Principais
NIST2192A
Carbonato de sódio
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
NIST standard reference material
Formulário
powder
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
851 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 7.1% at 0 °C
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
glycerol: soluble
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sodium carbonate (Na2CO3), Sodium bicarbonate (NaHCO3)
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)