Key Documents
NIST2185
Ftalato de potássio monobásico
NIST® SRM® 2185, pD standard
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCC6H4COOK
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Beilstein:
3637128
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
forma
crystals
embalagem
pkg of 60 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
The Standard Reference Material (SRM) is primarily intended for use in the preparation of buffer solutions for the calibration of electrodes in pH measurement systems.
Características e benefícios
Instructions for use and storage are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5