179922
Ftalato de potássio monobásico
ACS reagent, acidimetric standard
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99.95-100.05% dry basis
forma
crystals
qualidade
acidimetric standard
Impurezas
≤0.002% S compounds
≤0.003% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?