Documentos Principais
1.04874
Supelco
Hidrogenoftalato de potássio
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidrogenoftalato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5KO4
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
212-889-4
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Formulário
solid
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
perda
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
295-300 °C
densidade
1.636 g/cm3
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Método coulométrico com análise de impureza titulável e método de equilíbrio de massa: Este estudo apresenta um método para converter a pureza acidimétrica em pureza química para o ftalato de hidrogênio de potássio, que é validado usando técnicas quantitativas de ressonância magnética nuclear (qNMR), aprimorando os padrões de química analítica (Huang T et al., 2023).
  • Estados tripletos do cromóforo óptico não linear DCM em cristais únicos: Investiga os estados excitados de tripletos do cromóforo óptico não linear DCM em monocristais de ftalato de hidrogênio de potássio, vinculando esses estados a estados escuros de molécula única, significativos para o desenvolvimento de materiais ópticos (Barbon A et al., 2009).
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico a partir de substância seca): ≥ 99,5%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Compostos de enxofre (como SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,2%
Corresponde ao Reag. Ph.  Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup