60360
Ftalato de potássio monobásico
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
solid
pH
4
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?