60357
Ftalato de potássio monobásico
reference material for titrimetry, certified by BAM, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Ensaio
≥99.5%
qualidade
certified by BAM
técnica(s)
titration: suitable
pH
4
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Características e benefícios
- Disponível na forma sólida em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante toda a validade, até ser aberto..
- Material de alta pureza atribuível ao material de referência padrão (SRM) do NIST
- Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
- Acompanha certificado de análise (CoA)
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?