NIST84L
Ftalato de potássio monobásico
NIST® SRM® 84l
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
embalagem
pkg of 60 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
titration: suitable
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
The certification of SRM 84L is valid, within the measurement uncertainties specified, provided the RM is handled and stored in accordance with the instructions given in the “Instructions for Storage and Use”.
SRM 84L_CERT
SRM 84L_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- A unit of SRM 84L is supplied as crystalline material in a 60 g unit
- Information on product description, disposal, and transportation is available in the accompanying MSDS
- The enclosed CoA contains information on the SRM’s expiry date and instructions for its handling, storage, and use
Outras notas
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)