42019
Potassium dichromate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinônimo(s):
Potassium bichromate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
>99.5%
técnica(s)
titration: suitable
pf
398 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
chave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Available in a neat format in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST SRMs
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)