71804
Sodium oxalate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
>99.5%
qualidade
certified by BAM
técnica(s)
titration: suitable
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST standard reference material
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)