71800
Sodium oxalate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (RT)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.002% ammonium (NH4)
perda
≤0.01% loss on drying, 105 °C
pH
7-8.5 (25 °C, 2.5% in H2O)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?