401285
Cobalt(II) oxalate dihydrate
Sinônimo(s):
Cobalt(2+) oxalate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
concentração
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
pf
230 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
chave InChI
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods