Key Documents
379956
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
CoCO3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
118.94 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
333 °C (lit.)
densidade
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
chave InChI
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.