Key Documents
631353
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromophenylacetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
243.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
29-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
[Pd(OAc)2]3 reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
205869
[Pd(OAc)2]3