Key Documents
T3758
Sigma-Aldrich
Ácido tioglicólico
98%
Sinônimo(s):
Ácido mercaptoacético
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
92.12
Beilstein:
506166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
662 °F
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
96 °C/5 mmHg (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
chave InChI
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido tioglicólico é um ácido mercaptocarboxílico que serve como estabilizador, agente redutor e ligante.
Aplicação
O ácido tioglicólico pode ser usado como fonte de enxofre para a síntese de nanoestruturas de sulfetos metálicos por processo hidrotérmico.
Atenção
Em temperatura ambiente, concentrações acima de cerca de 70% em água tendem a formar 1% a 2% de tioglicolídeos por mês, que se hidrolisam para formar o composto livre original quando convertidos em ácidos ou alcalinos. A solução 70% se oxida no ar, mas é estável em temperatura ambiente caso esteja hermeticamente fechada. Os sais de tioglicolato também podem perder a pureza durante o armazenamento. A exclusão do ar não melhora significativamente a estabilidade.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Controllable synthesis of wurtzite ZnS nanorods through simple hydrothermal method in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
J. Alloy Compounds, 475(1-2), 782-788 (2009)
Shape selective hydrothermal synthesis of tin sulfide nanoflowers based on nanosheets in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M & Davar F.
J. Alloy Compounds, 492(1-2), 570-575 (2010)
Controllable synthesis of nanocrystalline CdS with different morphologies by hydrothermal process in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
Chemical Engineering Journal, 145(2), 346-350 (2008)
Daryl Sivakumaran et al.
Soft matter, 13(47), 9060-9070 (2017-11-28)
Highly monodisperse and hydrolytically degradable thermoresponsive microgels on the tens-to-hundreds of micron size scale have been fabricated based on simultaneous on-chip mixing and emulsification of aldehyde and hydrazide-functionalized poly(N-isopropylacrylamide) precursor polymers. The microfluidic chip can run for extended periods without
Baofu Han et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 100, 209-214 (2012-07-07)
Fluorescent carbon dots (CDs) were solvothermaly synthesized in water-glycol medium by using glucose as carbon source and then modified with polyethyleneimine (PEI) for the first time to improve fluorescence quality. The as-prepared CDs were monodispersed sphere particles with a diameter