T30007
2,2′-Thiodiacetic acid
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Thio-bis(acetic acid), Dicarboxydimethyl sulfide, Thiodiglycolic acid
Ensaio
98%
pf
128-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CSCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
<li><strong>Environmentally Safe Herbicides:</strong> It is used in the synthesis of quaternary ammonium mono- and bis-salts. This compound has been formulated into ammonium 2,2-thiodiacetates, serving as selective and environmentally safe herbicides. Its application underscores its utility in sustainable agriculture and safety in environmental management (Balczewski et al., 2018).</li>
</ul>
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?