109010
3,3′-Dithiodipropionic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Carboxyethyl disulfide, Bis(2-carboxyethyl) disulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
155-158 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?