380474
2-Hydroxyethyl disulfide
technical grade
Sinônimo(s):
2,2′-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
pb
158-163 °C/3.5 mmHg (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
densidade
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCSSCCO
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-1-3-7-8-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A chain extender in the preparation of waterborne self-healing polyurethane, which is used in leather coating.
- As a precursor in the synthesis of multifunctional initiator, which is used in the preparation of star polystyrenes by atom transfer radical polymerization of styrene.
- A starting material to prepare a disulfide-based branching agent. This branching agent is used to synthesize highly branched poly(2-hydroxypropyl methacrylate).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?