169021
Phenyl disulfide
99%
Sinônimo(s):
Diphenyl disulfide, NSC 2689
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
58-60 °C (lit.)
solubilidade
xylene: soluble 3%, clear, colorless to yellow
grupo funcional
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
169021-10G | 4061838750112 |
169021-10KG | |
169021-250G | 4061838750129 |
169021-50G | 4061838750136 |