180629
Diphenyl diselenide
98%
Sinônimo(s):
Phenyl diselenide
Ensaio
98%
Impurezas
<2% diphenyl selenide
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
180629-100G | 4061835554454 |
180629-1G | |
180629-25G | 4061838754912 |
180629-5G | 4061838754929 |