C19708
4′-Chloroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene
About This Item
pressão de vapor
8 mmHg ( 90 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
pf
14-18 °C (lit.)
densidade
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
chave InChI
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup