117374
4′-Methoxyacetophenone
99%
Sinônimo(s):
4-Acetylanisole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pb
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - open cup