C23403
3-Chlorobenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
pf
9-12 °C (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
chave InChI
SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C23403-100G | 4061833475683 |
C23403-500G | 4061837380259 |
C23403-25G | 4061833475690 |
C23403-5KG |