Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
pb
66-68 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
chave InChI
PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)