196878
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
chave InChI
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
196878-1G | |
196878-25G | 4061838762252 |
196878-5G | 4061838762269 |