About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
190.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
chave InChI
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?