Documentos Principais
233153
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4584 (lit.)
densidade
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone has been used to investigate the use of in situ generated CuCF3 for the direct substitution of chlorine by CF3 in various aromatic substrates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The trifluoromethylation of chloroaromatics using the copper-CF2Br2-dialkylamide reaction system.
Clark JH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 411-426 (1990)