233188
4′-(Trifluoromethyl)acetophenone
98%
Sinônimo(s):
4-Acetylbenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.15
Beilstein:
1870425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The enantioselective addition of dialkylzinc to 4′-(trifluoromethyl)acetophenone mediated by 1,2-bis(hydroxycamphorsulfonamido)cyclohexenes in the presence of titanium tetraisopropoxide has been investigated. Phosphorescence emission spectra of 4′-(trifluoromethyl)acetophenone has been studied using pulsed source phosphorimetry.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Pulsed source, time resolved phosphorimetry determination of phosphorescence lifetimes.
Harbaugh KF, et al.
Analytical Chemistry, 45(2), 381-382 (1973)
Highly enantioselective addition of dialkylzinc reagents to ketones promoted by titanium tetraisopropoxide.
Yus M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(21), 2291-2293 (2002)