N9608
4′-Nitroacetophenone
98%
Sinônimo(s):
1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-nitrobenzene, 4-Nitrophenyl methyl ketone, 4′-Nitroacetophenone, p-Acetylnitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
202 °C (lit.)
pf
75-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?