Ensaio
97%
pf
81-85 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O5/c1-5(11)6-2-7(9(12)13)4-8(3-6)10(14)15/h2-4H,1H3
chave InChI
WGJQPJOLPLYFJH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?