D193607
2,4-Dinitrobenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2,4-Dinitrobenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
p.e.
190 °C/10 mmHg (lit.)
pf
66-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H
chave InChI
ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?