N10845
3-Nitrobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
55-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
chave InChI
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?