Documentos Principais
72610
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetophenone
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Beilstein:
743002
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
p.e.
202 °C (lit.)
pf
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
grupo funcional
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
376.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
191.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5