Documentos Principais
8.20969
Sigma-Aldrich
Perylene
for synthesis
Sinônimo(s):
Perylene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H12
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
205-900-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
273-278 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c21c3c4c5c(c2cccc1ccc3)cccc5ccc4
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
chave InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3