Documentos Principais
8.00948
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H8N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
133.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
206-369-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>300 °C
solubilidade
300 g/L
densidade volumétrica
650 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
chave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1