Documentos Principais
8.00874
Sigma-Aldrich
Ethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylammonium chloride, Ethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H8ClN
Número CAS:
Peso molecular:
81.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-182-8
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
107-108 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]CC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
chave InChI
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1