471208
Ethylamine solution
66.0-72.0% in H2O
Sinônimo(s):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
66.0-72.0% in H2O
densidade
0.81 g/mL at 20 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
chave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?