395064
Ethylamine solution
2.0 M in methanol
Sinônimo(s):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10.07 psi ( 20 °C)
19.16 psi ( 55 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
2.0 M in methanol
densidade
0.81 g/mL at 20 °C
0.783 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
chave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?