395048
Methylamine solution
2.0 M in methanol
Sinônimo(s):
Monomethylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10.86 psi ( 55 °C)
2.07 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2.0 M in methanol
pb
40 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methylamine solution is an aqueous solution of Methylamine. It is used to synthesize amino-terminated monolayers of phthalimide on silicon surfaces.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?