M0505
Methylamine hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
Methanaminium chloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
p.e.
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
pf
231-233 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Betahistine via aza-Michael reaction with 2-vinylpyridine in water.
- Azatripyrrolic and azatetrapyrrolic macrocycles by reacting with pyrrole and formaldehyde via base-catalyzed Mannich reaction.
- Tetrahydropyridines via Aza-Diels–Alder reaction with dienes and aldehydes.
- N-methylsecondary arylamines from aryl chlorides via nickel-catalyzed amination reaction.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
408.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
209.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?