L2500
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 800-1,200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type II
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
800-1,200 units/mg protein
peso molecular
140 kDa
atividade externa
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Aplicação
- for protein-binding measurement
- to detect the action of oxaloacetate decarboxylase
- to determine serum L- and D-lactate
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions