L7525
L-Lactic Dehydrogenase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
Sinônimo(s):
(S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD, Lactate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥200 units/mg protein
nº de adesão UniProt
atividade externa
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase and pyruvate kinase ≤0.06%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
pig ... LDHA(407245)
Descrição geral
Lactic Dehydrogenase (LDH) is a cytoplasmic enzyme encoded by LDHA, LDHB, LDHC, and LDHD genes, and categorized as an oxidoreductase. It is widely distributed throughout the body, particularly in muscle, liver, and kidney. LDH demonstrates five isomeric forms that form tetramers with two types of subunits: muscle (M) and heart (H).
Aplicação
- as a component of the reaction buffer to measure the GTPase activity of EngA bound to the bacterial 50S subunit to study its structure and function.
- as a component of the enzyme solutions to test the sensitivity of multiphoton NAD(P)H fluorescence lifetime imaging (FLIM) in key enzymatic steps controlling the path of carbon from glucose uptake to electron transport chain (ETC) activity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)