L2625
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type III
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥500 units/mg protein
atividade externa
pyruvate kinase ≤0.03%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytoplasmic enzyme that belongs to the oxidoreductase’s family. It is ubiquitously expressed in body tissues but at high levels in muscle, liver, and kidney. LDH exists as tetramer and comprises of two subunits (H and M). The LDH of eukaryotes undergo active-site loop gating for their catalytic functionality. L-lactate, which is the major enantiomeric form of lactate in vertebrates, is produced by the L-isomers of LDH enzyme encoded by the LDHC gene.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)