L1006
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Nível de qualidade
tipo
Type XVII
Ensaio
5.0—15.0 mg protein/mL (biuret)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥400 units/mg protein
peso molecular
140 kDa
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
cell based assay: suitable
Impurezas
<10 μg/mg protein free ammonium
cor
white
pH
7.5
traços de cátion
NH4+: ≤10 μg/mg protein
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
glutamic-pyruvic transaminase and glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.02%
pyruvate kinase, myokinase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)