L1254
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Anaerobic Lactate Dehydrogenase, Lactate, NAD-lactate dehydrogenase, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
tipo
Type XI
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
600-1,200 units/mg protein
peso molecular
140 kDa
composição
protein, 90-100%
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
atividade externa
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Aplicação
- as a component of activation and relaxing solution in ATPase activity and isometric steady-state tension measurements with muscle fiber
- in Trypanosoma congolense pyruvate kinase activity assay
- in pyruvate kinase (PK) assay with rice plastidic PK enzyme OsPK2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Inibidor
anticorpo
enzima
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein