Key Documents
10128023001
Roche
βDinucleotídeo de β-nicotinamida e adenina, reduzido
Grade II, disodium salt
Sinônimo(s):
ββ-DPNH, ββ-NADH, DPNH, Dinucleotídeo de difosfopiridina, forma reduzida, NADH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
709.40 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
amorphous powder
peso molecular
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
embalagem
pkg of 1 g
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
protect from light
λmax
260 and 340 nm
Condições de expedição
wet ice
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
chave InChI
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Aplicação
Como reagente, o NADH pode ser usado em ensaios de ciclagem de enzimas para amplificar a detecção da atividade de enzimas ou metabólitos biologicamente relevantes presentes em baixas concentrações.
NADH has been used in MDH (malate dehydrogenase) enzymatic activity assay.
NADH has been used in lactate dehydrogenase (LDH) enzymatic activity assay, glutamate-cysteine ligase activity assay and fructose 2,6-bisphosphate assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O NADH é uma coenzima que funciona como um doador de elétrons regenerante em processos catabólicos, inclusive glicólise, β-oxidação e o ciclo de ácido cítrico (ciclo de Krebs, ciclo de TCA). Ela participa em eventos de sinalização celular também, por exemplo, como substrato das poli (ADP-ribose) polimerases (PARPs) durante a resposta ao dano ao DNA. As sirtuínas dependentes de NAD+/NADH desempenham papéis fundamentais nas respostas ao estresse durante eventos que envolvem o metabolismo energético, com implicações na biologia de cânceres, diabetes e doenças neurodegenerativas.
Como reagente, o NADH pode ser usado em ensaios de ciclagem de enzimas para amplificar a detecção da atividade de enzimas ou metabólitos biologicamente relevantes presentes em baixas concentrações.
Embalagem
Embalado com base no peso sólido.
Qualidade
Purity: 98% β-NADH-Na2 based on dry weight (enzymatically and absorbance at 340 nm), 99% (absorbance at 260 nm), A260 nm-A340 nm: <2.40
Organic solvents: <4% (GC)
Especificações
Absorbance coefficients: 14.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.18 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 334 nm (Hg), 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm, 3.4 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 365 nm (Hg)
Formula:
C21H27N7O14P2Na2
pH value in water: 7.5 ± 0.5 (100 mg/ml)
forma física
Amorphous powder
Nota de preparo
Activator: Mg2+ (5 to 10 mM)
Storage conditions (working solution): 10 mg/ml in Na-bicarbonate buffer, pH 9, contains at least 95% NADH after 4 weeks at 2 to 8 °C
Armazenamento e estabilidade
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
MAPK14/p38?-dependent modulation of glucose metabolism affects ROS levels and autophagy during starvation.
Desideri E, et al.
Autophagy, 10(9) (2014)
José L Reyes et al.
Plant, cell & environment, 31(12), 1781-1790 (2008-09-03)
In plants, Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins typically accumulate in response to low water availability conditions imposed during development or by the environment. Analogous proteins in other organisms are induced when exposed to stress conditions. Most of this diverse set
Tardigrades use intrinsically disordered proteins to survive desiccation.
Boothby T C, et al.
Molecular Cell, 65(6), 975-984 (2017)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)