Key Documents
481913
Millipore
NADH, Disodium Salt
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Sinônimo(s):
NADH, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Reduced, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7O14P2 · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
709.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% dry basis (enzymatic)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
yellow
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
chave InChI
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
Descrição geral
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
During handling of the material, it is very important that the container is placed at room temperature for a sufficient amount of time to allow the material to reach room temperature before the container is opened
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3