Documentos Principais
481911
Millipore
NAD+, Free Acid
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.5): 250/260 nm: 0.80-0.86; 280/260 nm: 0.19-0.23; 340/260 nm: 0.42-0.44 (with ADH at pH 10).
Sinônimo(s):
NAD+, Free Acid, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, DPN, Co I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7O14P2
Número CAS:
Peso molecular:
663.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 6344
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 200 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
chave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A major electron acceptor molecule in biological oxidations (spectral ratio: 0.81-0.86 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.1 0.23 at 280/260 nm, pH 7.0) and 0.42-0.44 at 340/260 nm.
Spectra (pH 7.5): 250/260 nm: 0.80-0.86; 280/260 nm: 0.19-0.23; 340/260 nm: 0.42-0.44 (with ADH at pH 10).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions (pH 2-7) are stable for up to 1 month at 4°C. Product will decompose at alkaline pH.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3